Learn More
Ácido nítrico, reactivo para ACS, 68-70 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212996 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25mL.
500mL.
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
2.50 litro
25 ml
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10015990 25mL. Frasco de vidrio 25 ml
10299410 500mL. Frasco de vidrio 500 ML
10381313 500mL. Frasco de plástico 500 ML
10035730 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
10411923 2,5 l Frasco de plástico 2.50 LT
5 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10015990
Marca: Thermo Scientific Acros 424000250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
Color Incolora
Punto de fusión -42,0 °C
Punto de ebullición 122,0 °C
% mín. CAS 68.0, 30.0
% máx. CAS 70.0, 32.0
Densidad 1.4000 g/mL
Metales pesados (como Pb) 0,2 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0,0005 % máx.
Gravedad específica 1,4
Cantidad 25mL.
Fórmula lineal HNO3
Forma física Líquido libre de materia suspendida o sedimento
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Índice Merck 15, 6663
Información de solubilidad Solubilidad en agua:>100 g/100 ml (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Porcentaje de pureza 68.0 to 70.0%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid, 68-70% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.