Learn More
Ácido nítrico, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Código de producto. 15518594 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
1 litro
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15518594
Marca: JT Baker 9368.1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Se analiza para detectar hasta 64 metales en el intervalo bajo de partes por mil millones (ppb), lo que garantiza una baja interferencia de fondo para realizar análisis críticos de trazas metálicas.
Los ácidos BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus permiten realizar pruebas de más trazas metálicas con especificaciones más estrictas.
  • Calidad garantizada para hasta 64 trazas metálicas probadas a niveles bajos de partes por mil millones (ppb)
  • La homogeneidad de lote a lote garantiza resultados fiables entre pruebas
  • Envases de HDPE que ahorran espacio con extraíbles metálicos de bajo nivel
  • Seguridad mejorada con tapones a prueba de manipulación
  • Frascos de HDPE reciclables y respetuosos con el medio ambiente
  • Los estrictos protocolos de instalaciones aptas según la norma ISO garantizan la calidad en la fabricación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
Color Incolora
CAS 7697-37-2
Punto de fusión de -41,6 °C
Punto de ebullición de 83 °C
Densidad 1,503g/cm3 a 20 °C
Olor Punzante
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Notas de grado de pureza For use in Trace Metal Analysis
Intervalo de porcentaje de ensayo 69-69%
Notas del porcentaje del ensayo p/p
Cantidad 1 l
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01g/mol
Grado BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.