Learn More
Ácido nítrico, concentrado DILUT-IT, 1 M, J.T.Baker™
Código de producto. 10113001 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Para dilución a 1 l
Envase:
Ampolla de LDPE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113001 Para dilución a 1 l Ampolla de LDPE cada uno
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10113001
Marca: JT Baker 4868
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Prepare soluciones estándar frescas y fiables de forma rápida y precisa. El ácido nítrico, concentrado DILUT-IT, 1 M, J.T.Baker™ es un concentrado volumétrico premezclado para dilución a 1 l que es ideal para titrimetría y otras formas de análisis químico húmedo.
Las soluciones DILUT-IT son un recurso para obtener resultados rápidos y precisos en aplicaciones farmacéuticas de control de calidad y de ciencias biológicas. Basta con que diluya el concentrado volumétrico en 1 l (siguiendo cuidadosamente las instrucciones proporcionadas con el envase) y la solución resultante tendrá una normalidad exacta dentro del ± 0,1 %.
  • Mayor productividad: elimine los pasos costosos y que requieren mucho tiempo, como la selección y el análisis de los reactivos iniciales, y el pesaje y la estandarización de la solución final
  • Ahorro de espacio: los productos requieren sólo una décima parte del espacio necesario para las soluciones preparadas
  • Menos costes de envío: gaste menos en el envío gracias al tamaño del envase y el peso reducido de un concentrado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
Color Incolora
CAS 7697-37-2
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 83 °C
Concentración 1 mol/L
Densidad 1,2g/cm3
Olor Punzante
Envase Ampolla de LDPE
Cantidad Para dilución a 1 l
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.