Learn More
Nitric acid, Environmental Grade Plus, 68-70%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitric acid |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Punto de ebullición | 121°C |
| Densidad | 1.41 g/mL |
| Olor | Pungent |
| Cantidad | 500 mL |
| Forma física | Destilación de cuarzo líquido, doble subebullición |
| Número UN | UN2031 |
| Índice Merck | 14,6577 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 63.01 |
| Mostrar más |