Learn More
Solución de ácido nítrico 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10756101
1 l, Frasco de plástico HDPE
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Color Incolora
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Título del producto
Solución de ácido nítrico 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ >