Learn More
Ácido nítrico, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 13406379
compliance-icons compliance-icons
Ácido nítrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13406379
5L., Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5L.
Envase:
Tambor de plástico
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 13406379
Marca: Thermo Scientific Acros 444400050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Envase Tambor de plástico
Cantidad 5L.
Fórmula molecular HNO3
Número MDL MFCD00011349
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466994 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog Number444400050
Número de loteA0462368 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number444400050
Número de loteA0427864 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/09/2023 Catalog Number444400050
Número de loteA0414468 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number444400050
Número de loteA0417651 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number444400050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid, 60% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido nítrico, Thermo Scientific Chemicals >