Learn More
Honeywell Safety Products™ Nitrile Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Color:
Green
Verde
Modelo:
948
953
Descripción
- Composición de nitrilo para ofrecer resistencia mecánica y química a una amplia variedad de productos, como aceites, grasas, hidrocarburos, detergentes y multitud de disolventes.
- Evitar el contacto con disolventes que contengan cetonas.
- Adecuado para la preparación de alimentos en la que se utilizan productos grasientos y para la producción de pinturas y barnices.
- Interior de borra de algodón para hacerlos cómodos y fáciles de quitar y poner.
- Acabado de patrón en relieve para un buen agarre en entornos grasientos y húmedos.
- Gran elasticidad y movilidad.
- Guantes de seguridad de categoría III.
- El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría III para riesgos irreversibles. Normas básicas EN 420-2003, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 374-2003 sobre riesgos químicos, CE categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/09/08/0359, número de declaración CE 0075/797/162/09/08/0359 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Color | Verde |
Cut Resistance Rating | 1 |
Material | Nitrilo, Algodón |
Tipo de producto | Guantes de nitrilo |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | 0,40 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, automoción, aviación, construcción, restauración, química, alimentación, limpieza industrial, trabajos con hierro y acero, mantenimiento, pesca en alta mar, petroquímica, impresión, servicios, construcción de buques, transporte, servicios públicos y tratamiento de aguas. |
Material de revestimiento | Borra de algodón |