Learn More
Fisherbrand™ Guantes desechables de nitrilo, color azul índigo, EPI de cat. III
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Categoría PPE III
- Color azul índigo
- Nitrilo
- Ambidiestro
- Puño con reborde
- Puntas de los dedos texturizadas
- Sin polvo
- Uso general
- Resistentes a productos químicos.
- Desechables
- No estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EPI de categoría III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Tipo C, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4 |
| Contenido y almacenamiento | Vida útil de 5 años |
| Aplicaciones | Laboratorio |
| AQL | 1,5 |
| Color | Índigo |
| Desechables | Sí |
| Finger Thickness (Metric) | De 0,08 mm a 0,14 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (Metric) | De 0,06 mm a 0,09 mm |
| Mostrar más |