Learn More
Fisherbrand™ Guantes desechables de nitrilo, color azul índigo, EPI de cat. III
Código de producto. 17112192 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17112192
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
™ Los guantes sin polvo no estériles Fisherbrand ofrecen una protección excelente para una amplia gama de aplicaciones y uso general, mientras que las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un buen agarre.
  • Categoría PPE III
  • Color azul índigo
  • Nitrilo
  • Ambidiestro
  • Puño con reborde
  • Puntas de los dedos texturizadas
  • Sin polvo
  • Uso general
  • Resistentes a productos químicos.
  • Desechables
  • No estéril
Specifications
Certificaciones/conformidad EPI de categoría III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Tipo B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Contenido y almacenamiento Vida útil de 5 años
Aplicaciones Laboratorio
AQL 1,5
Color Índigo
Desechables Sí
Finger Thickness (Metric) De 0,08 mm a 0,14 mm
Hand Ambidiestro
Material Nitrilo
Palm Thickness (Metric) De 0,06 mm a 0,09 mm
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) Puño: Entre 0,05 y 0,08 mm
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.