Learn More
Fisherbrand™ Guantes desechables de nitrilo, color azul índigo, EPI de cat. III
Código de producto. 17172182 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tamaño unitSize
17172182 L paquete de 200
17112192 XS paquete de 200
17192182 Pequeño paquete de 200
17182182 M paquete de 200
17102192 XL paquete de 200
5 options
Código de producto. 17172182
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
™ Los guantes sin polvo no estériles Fisherbrand ofrecen una protección excelente para una amplia gama de aplicaciones y uso general, mientras que las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un buen agarre.
  • Categoría PPE III
  • Color azul índigo
  • Nitrilo
  • Ambidiestro
  • Puño con reborde
  • Puntas de los dedos texturizadas
  • Sin polvo
  • Uso general
  • Resistentes a productos químicos.
  • Desechables
  • No estéril
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EPI de categoría III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Tipo B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Contenido y almacenamiento Vida útil de 5 años
Aplicaciones Laboratorio
AQL 1,5
Color Índigo
Desechables Sí
Finger Thickness (Metric) De 0,08 mm a 0,14 mm
Hand Ambidiestro
Material Nitrilo
Palm Thickness (Metric) De 0,06 mm a 0,09 mm
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) Puño: Entre 0,05 y 0,08 mm
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Con reborde