Learn More
Fisherbrand™ Guantes desechables de nitrilo, color azul índigo, EPI de cat. III
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Categoría PPE III
- Color azul índigo
- Nitrilo
- Ambidiestro
- Puño con reborde
- Puntas de los dedos texturizadas
- Sin polvo
- Uso general
- Resistentes a productos químicos.
- Desechables
- No estéril
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EPI de categoría III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Tipo B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4 |
Contenido y almacenamiento | Vida útil de 5 años |
Aplicaciones | Laboratorio |
AQL | 1,5 |
Color | Índigo |
Desechables | Sí |
Finger Thickness (Metric) | De 0,08 mm a 0,14 mm |
Hand | Ambidiestro |
Material | Nitrilo |
Palm Thickness (Metric) | De 0,06 mm a 0,09 mm |
Mostrar más |
Videos
-
Fisherbrand Nitrile Gloves (ES)
-
Fisherbrand Nitrile Gloves (EN)
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove ES.pdf
Tamaño : 354.8 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove EN.pdf
Tamaño : 335.5 kB
ISO 374-1 Certificate FB Indigo Gloves.pdf
Tamaño : 337.3 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Declaration of Conformity
Tamaño : 48.3 kB
Flyers
Fisherbrand Nitrile Disposable Gloves
Tamaño : 575.6 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove
Tamaño : 283.1 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove
Tamaño : 281.2 kB
Product Information
Product Guides
CE Certificate
Tamaño : 299.9 kB
Título del producto
Fisherbrand™ Guantes desechables de nitrilo, color azul índigo, EPI de cat. III >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido