Learn More
Fisherbrand™ Guantes desechables de nitrilo, color azul índigo, EPI de cat. III
™ Los guantes sin polvo no estériles Fisherbrand ofrecen una protección excelente para una amplia gama de aplicaciones y uso general, mientras que las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un buen agarre.
27.75€ - 29.20€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Vida útil de 5 años |
---|---|
Aplicaciones | Laboratorio |
AQL | 1,5 |
Color | Índigo |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17112192
|
Fisherbrand™
FB35MDBXS |
XS | N/A | |||||||
17192182
|
Fisherbrand™
FB35MDBS |
Pequeño | N/A | |||||||
17182182
|
Fisherbrand™
FB35MDBM |
M | N/A | |||||||
17172182
|
Fisherbrand™
FB35MDBL |
L |
27.80€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17102192
|
Fisherbrand™
FB35MDBXL |
XL |
27.75€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- EPI de categoría III
- Color azul índigo
- Nitrilo
- Ambidiestro
- Puño enrollado
- Puntas de dedos texturizadas
- Sin polvo
- Uso general
- Resistencia química
- Desechable
- No estériles
Especificaciones
Vida útil de 5 años | |
1,5 | |
Sí | |
Ambidiestro | |
De 0,06 mm a 0,09 mm | |
Puño: Entre 0,05 y 0,08 mm | |
Con reborde |
Laboratorio | |
Índigo | |
De 0,08 mm a 0,14 mm | |
Nitrilo | |
No estéril | |
Unisex |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Guantes desechables de nitrilo, color azul índigo, EPI de cat. III