Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrite/pH Test Strip Kits
Allows for the quick and easy determination of nitrite and pH in cooling lubricants. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrite/pH Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
Marca: Macherey-Nagel™ 91338
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ready to use
- Rapid: provides reliable results within one minute
- Indicates bacterial growth in the cooling lubricant cycle
- Helps protect workers against carcinogenic nitrosamine
- Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
- Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Información de órdenes
Graduaciones
Especificaciones
Nitrite/pH Test Strip | |
0 to 80mg/L NO2–, 6.0 to 9.6 pH | |
Tiras reactivas semicuantitativas |
Quick and easy determination of Nitrite and pH in cooling lubricants | |
100/paq. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrite/pH Test Strip Kits > Graduations: 0 to 80mg/L NO2–, 6.0 to 9.6 pH
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido