Learn More
Ansell Guantes de nitrilo extragrandes BioClean™ Nerva™
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- Extralargos de 40,6 cm (16 pulg) para proteger los codos
- Ambidiestro
- No estéril
- Texturizada, sin polvo, sin látex
- Propiedades de ESD
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4
- Puño con reborde
- Embalaje fácil de abrir sin partículas
- Guante doble
- Ideal para entornos controlados y críticos, producción y fabricación, laboratorios e I+D
Certifications
Marcado CE
Compliance
Norma de guantes EN420:2003, la norma europea para guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1, 2 y 3:2003.&
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Palm Thickness (English) | 3,9 mil |