Learn More
Ansell Guantes de nitrilo BioClean™ Biotac BIOTAC
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- Longitud de 30 cm (12 pulg)
- Ambidiestro
- AQL 1,5
- Con textura de dedo, sin polvo
- El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
- Propiedades de ESD
- Procesados para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 5
- Adecuados para entornos de producción y fabricación, controlados y críticos, laboratorios y I+D
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell Guantes de nitrilo BioClean™ Biotac BIOTAC >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido