Learn More
Ansell Gorros de quirófano BioClean™
Código de producto. 15272178
Click to view available options
:
Color: blanco; tamaño: universal
Código de producto. 15272178
Marca: Ansell BBCW
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El gorro de quirófano BioClean™ proporciona ventilación y protección. Su material ligero, suave y no tejido es hipoalergénico y transpirable. Con elástico sin látex y abertura doble cosida, el gorro de quirófano es compatible con una amplia variedad de entornos.
  • Tamaño universal
  • Polipropileno ligero, suave y no tejido
  • Hipoalergénico
  • Compatibles con una amplia variedad de entornos
  • Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008
  • De acuerdo con la norma ISO 2859
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Bouffant
Tamaño Universal
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Single-use
Modelo BBC-W
Tipo de costura Elasticized Double Stitching
Certificaciones/conformidad Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008 de acuerdo con la norma ISO 2859
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)