Learn More
Ansell™ Gafas esterilizables en autoclave BioClean™ Clearview™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
452.32 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Gafas
Descripción
- No son estériles y vienen en una bolsa de PE para mantener el grado de limpieza
- Orificios ventilación indirecta y superior&
- EN 166:2001 Clase óptica 1
- Lente de policarbonato endurecido antiarañazos
- Probadas para soportar más de 40 ciclos de esterilización en autoclave
- El termoplástico superblando proporciona una comodidad inigualable
- Procesadas y envasados en nuestra sala limpia (Clase 10) ISO Clase 4 certificada por NEBB
- Lente de repuesto disponible (BCAG-SL 19-668-191)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 166:2001 |
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Tipo de producto | Gafas esterilizables en autoclave |
N.º por caja | 12/caja |
N.° por paquete | 1 unidad |
Detalles de ventilación | Ventilación de base indirecta |
Material | Policarbonato |