Learn More
Ansell Gafas esterilizables en autoclave y panorámicas BioClean™ Clearview™ Código de producto.: 15228108
Añadir a la cesta
Ansell Gafas esterilizables en autoclave y panorámicas BioClean™ Clearview™
BIOPHARMA
Código de producto. 15228108
Gafas para sala limpia
Click to view available options
Gafas para sala limpia
Código de producto. 15228108
Marca: Ansell BCAP
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un campo de visión ópticamente correcto y adicional
  • Fabricadas con cuerpo de termoplástico ligero
  • Lente de policarbonato endurecido antiarañazos
  • Probadas para soportar más de 40 ciclos de esterilización en autoclave
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Correa con ganchos
  • Compatibles con ISO de clase 4 y clase 5
  • Equipo de protección individual de categoría 2 de acuerdo con la directiva EPI 89/686/CEE.
  • Tamaño universal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN 166:2001, ANSI/ISEA Z87.1-2010
Altura (métrico) 25 mm
Tipo de lente Autoclavable Panoramic Goggles
Revestimiento de lente Uncoated
Color Blanco
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU)2016/425, EN 166:2001
Tinción de lente Clear
Tipo de producto Gafas para sala limpia
Para utilizar con (aplicación) Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical, Cleanroom, Semiconductor Manufacturing
Color de marco Blanco
Material de la banda de sujeción Silicona
N.º por caja 12/caja
Modelo BCAP
N.° por paquete 1 unidad
Tamaño Universal
Detalles de ventilación Indirecto
Peso (métrico) 103 g
Material Polycarbonate, TPR
Desechables Reusable
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Nailon, TPR
Frame Type Wrap-around
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Título del producto
Ansell Gafas esterilizables en autoclave y panorámicas BioClean™ Clearview™ >