Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Hood and Integrated Boots
Description
- Compatible con ISO Clase 4
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Tejido CleanTough™ antiestático, de bajo pelaje y duradero
- Cremallera con cubierta frontal
- Suelas antideslizantes
- Espalda, capucha, puños y tobillos elásticos
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE Drum Baja particulación
- Nivel garantizado de esterilización:10⁻⁶
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
| Tamaño | Pequeño |
| Color | Blanco |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Modelo | S-BDFC |
| Tamaño del tórax (imperial) | 33-36 pulg |
| Tamaño del tórax (métrico) | De 84 a 92 cm |
| Show More |