Learn More
Ansell™ Monos desechables y estériles BioClean-D™ con capucha y orificios para pulgar
BIOPHARMA
Código de producto. 15258288
M, De 92 a 100 cm, De 170 a 176 cm
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño del tórax (métrico):
De 100 a 108 cm
De 108 a 116 cm
De 116 a 124 cm
De 124 a 132 cm
De 132 a 140 cm
De 76 a 84 cm
De 84 a 92 cm
De 92 a 100 cm
Altura (métrico):
De 158 a 164 cm
De 164 a 170 cm
De 170 a 176 cm
De 176 a 182 cm
De 182 a 188 cm
De 188 a 194 cm
De 194 a 200 cm
De 200 a 206 cm
Disposable sterile coverall with hood features a thumb loop for secure hold.
  • Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Propiedades antiestáticas
  • Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
  • Cremallera frontal con solapa.
  • Ojales para el pulgar en la muñeca
  • Espalda, puños y tobillos elásticos
  • Testado por ASTM D6978 05
  • Testado por HELMKE Drum
  • Bajo nivel de partículas
  • Nivel garantizado de esterilización 10-6
  • Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono desechable con capucha y agarre de pulgares
Tamaño M
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Sí
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2
Modelo S-BDCHT
Tamaño del tórax (métrico) De 92 a 100 cm
Altura (métrico) De 170 a 176 cm
Título del producto
Ansell™ Monos desechables y estériles BioClean-D™ con capucha y orificios para pulgar >