Learn More
Ansell Guantes estériles de nitrilo para sala limpia BioClean™ Emerald BENS Código de producto.: 15238148
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell Guantes estériles de nitrilo para sala limpia BioClean™ Emerald BENS
BIOPHARMA
Código de producto. 15238148
9
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Código de producto. 15238148
Marca: Ansell BENS9.0
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes sin nitrilo, acelerador y polvo para sala limpia ofrecen protección contra productos químicos y fármacos citotóxicos.Recomendados para entornos críticos de clase 10/ISO 4.
  • 12 pulg. (30 cm) de longitud y específico para la mano
  • Texturizados para un uso mejorado en entornos controlados
  • Sin polvo ni látex; hipoalergénicos
  • Guante esterilizado de nitrilo irradiado con rayos gamma
  • Parte de la serie para quimioterapia BioClean-C
  • Procesados para garantizar la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento ISO clase 4 y EU GMP grado A
  • Guante doble
  • AQL 1,5
  • Nivel garantizado de esterilización: 10-6
Compliance
USP: 797, USP 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978-05
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contacto alimentario, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A
AQL 0,65
Color Verde
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 5,1 mil
Grosor (métrico) 0,13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BENS90
Serie BioClean™ Emerald BENS
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Mostrar más Mostrar menos
  • Nitritex Bioclean glove range
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote21-3094 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha03/03/2025 Catalog NumberBENS9.0
Número de lote22-0124 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha28/02/2025 Catalog NumberBENS9.0
Número de lote21-3094 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/03/2025 Catalog NumberBENS9.0
Número de lote22-0124 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/02/2025 Catalog NumberBENS9.0
Número de loteN62201017 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/03/2024 Catalog NumberBENS9.0
Título del producto
Ansell Guantes estériles de nitrilo para sala limpia BioClean™ Emerald BENS >