Learn More
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia estériles BioClean™ Excell BEXS
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- 12 pulg. (30 cm) específico para la mano
- Nitrilo esterilizado irradiado con rayos gamma
- El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
- Hipoalergénico
- Propiedades antiestáticas
- Ausencia de agujeros 1,5
- Sin polvo, sin látex, puño con reborde, sin acelerador
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento ISO clase 4 y EU GMP grado A
- Nivel garantizado de esterilización 10-6
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Alimentos |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A |
AQL | 1,5 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
Hand | Específico |
Material | Nitrilo |
Palm Thickness (English) | 4,7 mil |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia estériles BioClean™ Excell BEXS >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido