Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean Extra™
Descripción
- Niveles bajos de proteínas de látex
- Longitud extendida de 40 cm
- Ambidiestros, puño con reborde
- Sin polvo
- Sometida a radiación gamma
- Totalmente texturizado para mejorar el agarre
- Flexibles y cómodos
- Fáciles de poner junto con otro guante
Información de órdenes
Embalaje: un par con puño por carpeta de plástico interior, 10 pares por bolsa de polietileno con exterior sellado, 20 bolsas exteriores por caja de cartón con revestimiento, un revestimiento de cartón por caja (200 pares).
Compliance
Cumplen con las normas AQL 1.5 para ausencia de agujeros. Esterilizados mediante irradiación gamma para un nivel SAL de 10-6, de conformidad con las directrices de ISO 11137. Cumplen o superan la norma ASTM D3578. Compatibles con ISO Clase 4.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D3578 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | En 420:2003 + A1:2009 Categoría III, EN 455 Parte 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 y EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 y (CE)2023/2006 |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Color | Natural |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 8,2 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,21 mm |
Hand | Ambidiestro |
Material | Látex |