Learn More
Ansell Máscara facial Tie-On para salas limpias estériles BioClean™ MTA™ MTA 210-1
Click to view available options
Máscara facial estéril Tie-On
Descripción
- Tejido de bajo pelaje
- Compatible con ISO, clase 4
- Alta eficiencia de filtración de bacterias y partículas
- 210 mm, tamaño universal
- Banda de acero maleable y completamente cerrada
- Bridas de polipropileno no tejidas
- AQL 1,5
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Máscara facial para sala limpia |
Color | Blanco |
Fastening Type | Lazos |
Material | Polipropileno |
Tamaño | Estándar |
Esterilidad | Estéril |
Modelo | Plisado con lazos, MTA210-1 |
Certificaciones/conformidad | ISO 2859 |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
Estructura | Ultrasonic Seal |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
02111325 | Certificado de irradiación | 13/11/2024 | MTA210-1 |
02110289 | Certificado de irradiación | 26/09/2024 | MTA210-1 |
02111325 | Certificado de conformidad | 13/11/2024 | MTA210-1 |
02110289 | Certificado de conformidad | 26/09/2024 | MTA210-1 |
02109258 | Certificado de esterilidad | 17/12/2022 | MTA210-1 |
Título del producto
Ansell Máscara facial Tie-On para salas limpias estériles BioClean™ MTA™ MTA 210-1 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido