Learn More
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BioClean™ P-Zero BPZS
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Sin polvo, sin látex
- Probado según la norma ASTM D6978
- Propiedades de ESD
- Puño con reborde para mayor ajuste
- Resistentes a productos químicos.
- Embalaje EasyTear sin partículas
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D6978-05 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Color | Natural |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,18 mm |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Mostrar más |
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BioClean™ P-Zero BPZS >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido