Learn More
Ansell Guantes estériles de neopreno para sala limpia BioClean™ Suprene BSNS
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Descripción
- Compatibles con ISO clase 4 y EU GMP grado A
- Guantes dobles con mejor agarre
- Anatómicos para mayor comodidad del usuario
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Sin látex
- Puño con reborde
- Longitud total:300 mm (12 in)
- Probados con ASTM D6978 05
- Guantes dobles
Almacenamiento:
almacenar en un lugar fresco y seco (<40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001:2015 y (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 y EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 y (CE)2023/2006, ASTM D978-05 |
| Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
| Color | Verde |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 7,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,18 mm |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Neopreno |
| Mostrar más |