Learn More
Ansell Guantes de vinilo BioClean™ Vector BVA-E
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- 30 cm ambidiestro
- Vinilo no estéril (PVC)
- Sin polvo, sin látex
- El puño con reborde facilita la colocación y aumenta la estabilidad en el brazo
- Propiedades de ESD
- Evita alergias al látex de tipo 1
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 5
- Cumple los requisitos del estándar europeo de guantes EN420:2003 y del estándar europeo de guantes médicos (EN455 Partes 1, 2 y 3)
- De acuerdo con la norma ISO 2859
- Fabricados en una instalación que cuenta con la certificación ISO 9001:2008 y 89/686/CEE
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | En 420:2003 + A1:2009, Categoría I. |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Color | Transparente |
Acabado exterior | Sin textura |
Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,10 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Vinilo |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell Guantes de vinilo BioClean™ Vector BVA-E >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido