Learn More
Nitrobenceno-d5, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS | Concentración |
|---|---|---|
| Nitrobenceno-d5 | 4165-60-0 | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrobenzene-d5 |
| Envase | Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml |
| CAS | 4165-60-0, 67-56-1 |
| % mín. CAS | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| % máx. CAS | 0.1, 99.9 |
| Métodos | For US EPA Method 625 |
| Fórmula molecular | C6H5NO2 |
| Número MDL | MFCD00044415 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitrobenzene-d5
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, nitrobenzene
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio