Learn More
Nitrobenceno d5, para RMN, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitrobenzene-d5 |
Forma física | Líquido |
Color | De incoloro a amarillo |
Nombre de nota | 99 atom % D |
Deuterio (D) | 98,5% mín |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10g |
Fórmula lineal | C6D5NO2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.15 |
Grado | NMR |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitrobenzene-d5
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.