missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Nitrofurantoin

Código de producto. p-200087193
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018589

Marca: Melford N515001.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Nitrofurantoin works by inhibiting bacterial enzymes involved in the metabolism of certain compounds, leading to the disruption of bacterial DNA, RNA, and protein synthesis.

Nitrofurantoin works by inhibiting bacterial enzymes involved in the metabolism of certain compounds, leading to the disruption of bacterial DNA, RNA, and protein synthesis.

Researchers may use nitrofurantoin as a selective agent by incorporating it into culture media to promote the growth of cells or organisms that have been genetically engineered to express resistance to this antibiotic. It may have applications in microbiology and cell culture experiments, particularly in the context of antibiotic selection.

Especificaciones

CAS 67-20-9
Fórmula molecular C8H6N4O5
Cantidad 1 g
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado