Learn More
Nitrometano, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Nitromethane is used as a stabilizer of halogenated organic solvents, rocket and racing fuel and a chemical intermediate. It is also used as a solvent for cyanoacrylate adhesives, polymers and waxes. It serves as a Michael donor, adding to alfa,beta-unsaturated carbonyl compounds through 1,4-addition in the Michael reaction. It acts as a solvent used for extractions, reaction medium and as a cleaning solvent. Further, it is used in the manufacture of pharmaceuticals, explosives, fibers and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El nitrometano se utiliza como estabilizador de disolventes orgánicos halogenados, combustible para cohetes y carreras e intermediario químico. También se utiliza como disolvente para adhesivos, polímeros y ceras de cianoacrilato. Sirve como adición de Michael, añadiéndose a compuestos carbonilo alfa, beta-insaturados a través de una adición de 1,4 en la reacción de Michael. Actúa como disolvente utilizado para extracciones, medios de reacción y como disolvente de limpieza. Además, se utiliza en la fabricación de productos farmacéuticos, explosivos, fibras y revestimientos.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico, acetona, tetracloruro de carbono y álcali. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con aminas, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y cobre
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitromethane |
Punto de fusión | °C to 29°C |
Densidad | 1.130 |
Punto de ebullición | 101°C |
Temperatura de inflamación | 35°C (95°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98% |
Índice de refracción | 1.382 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 1698205 |
Información de solubilidad | Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,carbon tetrachloride and alkali. Slightly miscible with water. |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247672 | Certificado de análisis | 17/08/2023 | A11806.22,A11806.36,A11806.0E |
10242497 | Certificado de análisis | 01/08/2022 | A11806.22,A11806.36,A11806.0E |
R16F046 | Certificado de análisis | 29/04/2022 | A11806.22,A11806.36,A11806.0E |
10239506 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | A11806.22,A11806.36,A11806.0E |
I2762C | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A11806.22,A11806.36,A11806.0E |
Seguridad y manipulación
- Nitromethane
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contém: Nitromethane