Learn More
Ácido nitrotereftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11426017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
11426017 25 g 25 g
11416017 5 g 5 g
11436017 100 g 100 g
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11426017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25043.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 610-29-7 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 610-29-7
Fórmula molecular C8H5NO6
Peso molecular (g/mol) 211.129
Número MDL MFCD00007141
Clave InChI QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u
PubChem CID 69122
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Nitroterephthalic acid
Punto de fusión 270°C to 272°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.13
Porcentaje de pureza 99%