missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Draeger Safety Tubo de gases nitrosos
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,5 a 6 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Precisión
- Fácil lectura
- Para gases nitrosos 0,2A
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gases nitrosos 0,2/a |
| Intervalo de medición | De 0,5 a 6 ppm |
| Cantidad | 10/Caja |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido