missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKIAMRE Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB200-122FR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NKIAMRE Polyclonal antibody specifically detects NKIAMRE in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)Especificaciones
NKIAMRE | |
Polyclonal | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
DyLight 680 | |
cyclin-dependent kinase-like 3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, NKIAMRESerine/threonine-protein kinase NKIAMRE, serine-threonine protein kinase NKIAMRE | |
Synthetic peptide corresponding to residues 14-29 [SYGTVMKCKHKNTGQI] of the 50 kDa human NKIAMRE protein. | |
0.1 mL | |
Cancer, Protein Kinase, Tumor Suppressors | |
51265 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido