Learn More
NLRC4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA520014
338.68 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12877732
  • 508.00€ / 100 microgramos
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
In Western blot applications, this antibody detects a band at ∽110kDa. A suggested positive control is human peripheral blood leukocyte (pbl) lysate. PA5-20014 can be used with blocking peptide PEP-0133.
NLRC4 encodes a member of the caspase recruitment domain-containing NLR family. Family members play essential roles in innate immune response to a wide range of pathogenic organisms, tissue damage and other cellular stresses. Mutations in this gene result in autoinflammation with infantile enterocolitis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
NLRC4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated