Learn More
NMDA, MedChemExpress
Código de producto. 16427366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16427366
Marca: Medchem Express HY17551
MedChemExpress NMDA is a specific agonist for NMDA receptor mimicking the action of glutamate, the neurotransmitter which normally acts at that receptor.
NMDA is a specific agonist for NMDA receptor mimicking the action of glutamate, the neurotransmitter which normally acts at that receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NMDA
Forma física Powder
CAS 6384-92-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H9NO4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo N-Methyl-D-aspartic acid
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (226.53 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (67.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@H](C(O)=O)NC
Peso molecular (g/mol) 147.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.