Learn More
NMDA, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18085632
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Selective NMDA agonist
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
CAS 6384-92-5
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Clave InChI HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
PubChem CID 22880
ChEBI CHEBI:31882
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(metilamino)butanodioico
SMILES CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NMDA
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza >99%