Learn More
DWK Life Sciences Cepillo NMR, para limpiar tubos NMR
La suciedad y los depósitos persistentes en los tubos NMR se pueden eliminar con el cepillo NMR.
Marca: DWK Life Sciences 290740059
3.54 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
Descripción
La espectroscopía de resonancia magnética nuclear (espectroscopía de NMR) es un método espectroscópico para dilucidar la estructura de moléculas y compuestos. Debido a las interacciones electrónicas de los átomos individuales con su átomos más cercanos, se pueden sacar conclusiones sobre su estructuras. Además de la elucidación de la estructura, con este método también se pueden determinar la concentración y la dinámica de las moléculas. Para este método analítico se requieren tubos muy precisos con un diámetro constante, con paredes de un grosor uniforme y perfectamente rectos. Los depósitos y la contaminación de los tubos NMR se pueden disolver con la ayuda del cepillo NMR. La limpieza posterior con un disolvente adecuado acidifica completamente el tubo de NMR.
- Debido a la precisión del ajuste, las cerdas descansan contra la pared interior del cristal y es posible un proceso de limpieza óptimo.
Especificaciones
Nailon | |
Curvados | |
Limpieza | |
250 mm |
Acero inoxidable | |
Esterilizable en autoclave | |
Limpieza |