Learn More
NNC 63-0532, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001286
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Potent non-peptide NOP agonist; brain penetrant
Potent non-peptide agonist for the NOP receptor (EC50 = 305 nM, Ki = 7.3 nM); ∽ 12-fold selective over other receptors. Centrally active following systemic administration in vivo.
CAS 250685-44-0
Fórmula molecular C27H29N3O3
Sinónimo 8-(1-Naphthalenylmethyl)-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-3-acetic acid, methyl ester
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NNC 63-0532
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.54
Porcentaje de pureza >98%