Learn More
Solución de NO3-f(N)-NITRATO para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12902165 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12902165 100 mL Frasco 100 ml
12912165 250 mL Frasco 250 ml
12922165 500 mL Frasco 500 ml
3 options
Código de producto. 12902165
Marca: Fisher Chemical A 031 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 14797-55-8
Fórmula molecular NO3-
Peso molecular (g/mol) 62.004
Clave InChI NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 943
ChEBI CHEBI:17632
Nombre IUPAC nitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrate
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0.002
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix Water
Cantidad 100 mL