Learn More
Brady™ Non-Drinkable Water Signs
9.09€ - 21.99€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Diámetro (métrico) | 200 mm |
Forma | Redondo |
Texto mostrado | Agua no potable |
Tipo de producto | Señal de agua no potable |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11810762
|
Brady™
807020 |
Agua no potable | Poliéster | N/A | |||||
11860762
|
Brady™
807022 |
Agua no potable | Aluminio | N/A | |||||
11820762
|
Brady™
807021 |
Agua no potable | Polipropileno | N/A | |||||
Especificaciones
1 unidad | |
Redondo | |
Señal de agua no potable |
200 mm | |
Agua no potable |