Learn More
QIAGEN QIAcard FTA clásico
Click to view available options
Cantidad:
25 paq.
Paquete de 100
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
Descripción
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. Tarjeta clásica QIAcard FTA sin indicadores con 4 áreas de muestra por tarjeta.
- Formato QIAcard FTA clásico con área de 4 puntos para recolectar, estabilizar, procesar, transportar y archivar muestras coloreadas como sangre.
- La tecnología FTA permite la lisis celular por contacto, desnaturaliza las proteínas y la estabilización y protección inmediata de los ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras de sangre con las tarjetas FTA clásicas sin indicadores. |
| Formato | Cuatro áreas de muestra |
| Tipo de muestra | Sangre |
| Para utilizar con (equipo) | Amplificación STR directa |
| Para utilizar con (aplicación) | Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular |
| N.º de muestras | 4 |
| Tipo de producto | Tarjeta clásica FTA |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Volumen de muestra | 125 mL |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Cellulose, sodium dodecyl sulphate, trometamol