Learn More
QIAGEN QIAcard FTA clásico
Click to view available options
Cantidad:
25 paq.
Paquete de 100
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
Descripción
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. Tarjeta clásica QIAcard FTA sin indicadores con 4 áreas de muestra por tarjeta.
- Formato QIAcard FTA clásico con área de 4 puntos para recolectar, estabilizar, procesar, transportar y archivar muestras coloreadas como sangre.
- La tecnología FTA permite la lisis celular por contacto, desnaturaliza las proteínas y la estabilización y protección inmediata de los ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras de sangre con las tarjetas FTA clásicas sin indicadores. |
| Formato | Tarjeta |
| Tipo de muestra | Sangre |
| Para utilizar con (equipo) | Amplificación STR directa |
| Para utilizar con (aplicación) | Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular |
| N.º de muestras | 4 |
| Tipo de producto | Tarjeta clásica FTA |
| Cantidad | 25 paq. |
| Volumen de muestra | 125 mL |