Learn More
Buerkle™ Válvulas sin retorno con entrada/salida cónica
Válvulas de retención con flecha direccional grabada o impresa en negro. Con boquillas cónicas. Varios usos.
Marca: Buerkle™ 8714-0060
3.11 EUR hasta el 2024-08-02
Use el código promocional "21702" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00600kg
Descripción
- Resistente a una compresión máx. de 4 bar
- Temperatura de funcionamiento de +0 a +40 °C
- Con bola de válvula de PP, a petición también con bola de acero inoxidable o PTFE
Especificaciones
Válvula antirretorno | |
Escala grabada | |
Polipropileno | |
0°C | |
Bola de válvula de PP | |
4 bar |
Productos alimenticios de la UE, RoHs | |
6 a 8 mm | |
Para tubos con un diámetro de 6 a 8 mm | |
Resistente a la compresión, 4 bar como máximo | |
Transparente | |
de 40 °C |