Learn More
Kartell™ Non-Sterile Graduated Conical Centrifuge Tube
Código de producto. 12503347
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Graduaciones:
0,5 mL
2,5 ml
Cantidad de embalaje:
25 piezas
Bandeja de PS con 25 unidades
Bandeja de PS con 50 unidades
RCF máx.:
6200 RCF
9400 RCF
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Cantidad de embalaje RCF máx. unitSize
12503347 15 ml 0,5 mL Bandeja de PS con 50 unidades 6200 RCF paquete de 500
12523347 50 mL 2,5 ml 25 piezas 9400 RCF paquete de 500
12543347 50 mL 2,5 ml Bandeja de PS con 25 unidades 9400 RCF paquete de 500
3 options
Código de producto. 12503347
Marca: Kartell™ 8400900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Increase sample recovery with a conical shaped tube that features a ribbed, easy to use cap. Kartell™ Non-Sterile Graduated Conical Centrifuge Tube is made of high transparency polypropylene and has a large white marking area to increase traceability.
  • Resisten temperaturas extremas de – 80 °C a + 121 °C
  • Incluye un tapón de cierre hermético con rosca azul y borde acanalado para ofrecer una seguridad total y hacerlo fácil de abrir y cerrar
  • Fondo cónico para una recuperación óptima de las muestras
  • Las graduaciones son fáciles de leer y están preimpresas
  • Diseñado para la recogida o el transporte de muestras
  • Apirógeno y libre de endotoxinas
Especificaciones
Color del tapón Azul
Diámetro (métrico) 17 mm
RCF máx. 6200 RCF
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Tipo de tapón Cierre hermético
Color Transparente
Longitud (métrico) 121 mm
Material Polipropileno
Graduado
Incluye Zona de rotulación blanca
Cantidad de embalaje Bandeja de PS con 50 unidades
Capacidad (métrico) 15 ml
Graduaciones 0,5 mL
Forma Cónicos