Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10252711
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
234 μl
323 μl
355 μl
382 μl
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Forma del pocillo:
Plano
U
V
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 10252711
Marca: Greiner Bio-One 655101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas sin tratamiento en la superficie para crear una baja unión biomolecular para aplicaciones de cribaje bioquímico sensibles. Las microplacas de ensayo de 96 pocillos sin tratamiento Greiner Bio One™ están disponibles en poliestireno o polipropileno con una gama de diseños de pocillo.
  • también son compatibles con sistemas automatizados
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Sin endotoxinas detectables (0.003 UE/ml) Y se prueban regularmente utilizando una prueba cinética turbidimétrica LAL aprobada por la FDA (Ensayo de almoebocito de Limulus)
  • Fabricado a partir de materias primas probadas para lixiviados
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricadas según las directrices de DIN ISO 9001
  • Los modelos con diseño de chimenea permiten que cada pozo permanezca encendido su propia disminución del riesgo de contaminación cruzada y contaminación cruzada de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras alfanumérico
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 382 μl
Forma del pocillo Plano
Sin ADNasa Sí
Cantidad 100/caja
Intervalo de temperatura (métrico) De - 20 a + 60 °C