Learn More
Nonacarbonilo de dihierro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
It is an important reagent in organometallic chemistry and of occasional use in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nonacarbonyldiiron |
Punto de fusión | ∼100°C (decomposition) |
Color | Naranja |
Densidad | 2.85 g/mL |
Fórmula lineal | Fe2(CO)9 |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3179 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.79 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Nombre del producto
- tri-Mu-carbonilhexacarbonildihierro
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.