Learn More
Fluoruro de nonafluorobutanosulfonilo, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439237
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Benzynes were generated from o-(trimethylsilyl) phenols using nonafluorobutanesulfonyl fluoride (NfF) by a domino process.Nonafluorobutanesulfonyl fluoride (nonaflyl fluoride, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) is the most widely used commercially available reagent for the synthesis of nonaflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los bencinos se generaron a partir de fenoles de o-(trimetilsililo) con fluoruro de nonafluorobutanosulfonilo (NfF) mediante un proceso de dominó. El fluoruro de nonafluorobutanosulfonilo (fluoruro de nonaflilo, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) es el reactivo más utilizado comercialmente disponible para la síntesis de nonaflatos.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, humedad y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-72-4
Fórmula molecular C4F10O2S
Peso molecular (g/mol) 302.086
Número MDL MFCD00007422
Clave InChI LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
PubChem CID 67814
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonilo
SMILES C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Punto de fusión -110°C
Densidad 1.75
Punto de ebullición 65°C to 66°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.281
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1813589
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyses in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.09
Porcentaje de pureza ≥90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nonafluorobutanesulfonyl fluoride