Learn More
Thermo Scientific™ Puntas Molecular BioProducts™ BioRobotix™ (no estériles) para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™
Aumente la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y un coeficiente de variación de porcentaje bajo con estas puntas de pipeta para sistemas de manipulación de líquidos automatizados.
Marca: Thermo Scientific™ 919-252
692.86 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para sistemas de manipulación de líquidos Beckman están disponibles con retención baja para las muestras importantes.
Estas puntas están también disponibles con longitud extendida que permite gestionar un mayor volumen y alcanzar el fondo en placas de pocillos profundas. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra y la expulsan en la posición adecuada en todo momento.
Características:
- Disponible en formato de baja retención y longitud extendida
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 DeepWell™
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
250μL | |
No estéril | |
Conductivo | |
Beckman |
Sin filtro | |
Gradilla | |
Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX SPAN-8 | |
Certificado de calidad |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%