Learn More
Invitrogen™ Tubos para microcentrífuga sin ARNasa, antiadherentes
Código de producto. 10676825
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 mL
Tipo de superficie:
Graduado
Graduado, baja unión
Graduated, low-binding
Cantidad:
1000 Tubes/Pk.
250 Tubes/Pk.
500 Tubes/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 10676825
Marca: Invitrogen™ AM12450
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos tubos de microcentrífugas tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa.
Los tubos para microcentrífuga Ambion™ tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa.
Estos tubos de microcentrífugas tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa. Tienen un diseño de sello positivo que resiste temperaturas de entre -90 °C y +120 °C, y cuentan con unas prácticas marcas de graduaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Material Polipropileno
Cantidad 250 Tubes/Pk.
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos Ambion
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sin ADNasa Sin ARNasa, sin ADNasa
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Tapón a presión
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para microcentrífuga sin ARNasa
Tipo de superficie Graduado, baja unión